Läs mer
Pirarubicin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pirarubicin |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C32H37NO12/c1-14-31(45-21-8-3-4-9-42-21)17(33)10-22(43-14)44-19-12-32(40,20(35)13-34)11-16-24(19)30(39)26-25(28(16)37)27(36)15-6-5-7-18(41-2)23(15)29(26)38/h5-7,14,17,19,21-22,31,34,37,39-40H,3-4,8-13,33H2,1-2H3/t14-,17-,19-,21+,22-,31+,32-/m0/s1 |
| Formel vikt | 627.2316 |