missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pirbuterol Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pirbuterol Acetate |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20N2O3.C2H4O2/c1-12(2,3)13-6-11(17)8-4-5-10(16)9(7-15)14-8;1-2(3)4/h4-5,11,13,15-17H,6-7H2,1-3H3;1H3,(H,3,4) |
| Formel vikt | 300.1685 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?