Läs mer
Pirbuterol Dihydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Pirbuterol Dihydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pirbuterol Dihydrochloride |
| CAS | 38029-10-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Pirbuterol Dihydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H20 N2 O3 . 2 Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Broncocor, CP 24314-1, Exirel, Exirel (bronchodilator), NSC 355078, Pirbuterol dihydrochloride, Pirbuterol hydrochloride, Pyrbuterol hydrochloride, 2,6-Pyridinedimethanol, alpha6-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-3-hydroxy-, hydrochloride (1:2), 2,6-Pyridinedimethanol, alpha6-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-3-hydroxy-, dihydrochloride (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20N2O3.2ClH/c1-12(2,3)13-6-11(17)8-4-5-10(16)9(7-15)14-8;;/h4-5,11,13,15-17H,6-7H2,1-3H3;2*1H |
| LEDER | Cl.Cl.CC(C)(C)NCC(O)c1ccc(O)c(CO)n1 |
| IUPAC-namn | 6-[2-(tert-butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-(hydroxymethyl)pyridin-3-ol;dihydrochloride |
| Visa mer |