Läs mer
Pirbuterol Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pirbuterol Dihydrochloride |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20N2O3.2ClH/c1-12(2,3)13-6-11(17)8-4-5-10(16)9(7-15)14-8;;/h4-5,11,13,15-17H,6-7H2,1-3H3;2*1H |
| Formel vikt | 312.1007 |