Läs mer
Pirenoxin, TRC
Produktkod. 30138126
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30138126 25 mg -
30004681 10 mg -
30010180 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138126 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP50858025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1043-21-6
Molekylformel C16H8N2O5
Molekylvikt (g/mol) 308.25
Synonym 1-Hydroxy-3-carboxy-5H-pyrido[3,2-a]phenoxazin-5-one 1-Hydroxy-5H-pyrido[3,2-a]phenoxazin-5-one-3-carboxylic acid, Catalin, Catalin (pharmaceutical), Catalin K, Clarvisan, HPPC, Kary-Uni, Pirfenoxone, Pyrphenoxone
IUPAC-namn 1-hydroxy-5-oxopyrido[3,2-a]fenoxazin-3-karboxylsyra
LEDER O=C1C2=NC(C(O)=O)=CC(O)=C2C3=NC4=C(C=CC=C4)OC3=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pirenoxine
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C16H8N2O5/c19-9-5-8(16(21)22)18-14-10(20)6-12-15(13(9)14)17-7-3-1-2-4-11(7)23-12/h1-6H,(H,18,19)(H,21,22)
Formel vikt 308.0433