Läs mer
Pirenperone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pirenperone |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H24FN3O2/c1-16-20(23(29)27-12-3-2-4-21(27)25-16)11-15-26-13-9-18(10-14-26)22(28)17-5-7-19(24)8-6-17/h2-8,12,18H,9-11,13-15H2,1H3 |
| Formel vikt | 393.1853 |