Läs mer
Pirenzepin dihydroklorid, 99 %
Produktkod. 15444659
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15444659 100 mg 100mg
15424659 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15444659 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62252.MC
 Begränsad artikel
I lager
En M1 muskarinreceptorantagonist | CAS: 29868-97-1 | C19H23Cl2N5O2 | 424,326 g/mol
En M1 muskarinreceptorantagonist
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29868-97-1
Molekylformel C19H23Cl2N5O2
Molekylvikt (g/mol) 424.326
MDL-nummer MFCD00055214
InChI-nyckel FFNMBRCFFADNAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym pirenzepine dihydrochloride, pirenzepine hydrochloride, tabe, bisvanil, leblon, maghen, pirenzepine hcl, pirenzepine 2hcl, ls 519 dihydrochloride, unii-10ym403fls
PubChem CID 71405
ChEBI CHEBI:32014
IUPAC-namn 11-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetyl]-5H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-one;dihydrochloride
LEDER CN1CCN(CC1)CC(=O)N2C3=CC=CC=C3C(=O)NC4=C2N=CC=C4.Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pirenzepine dihydrochloride
Smältpunkt 192 °C till 198 °C
Färg Vitt
Kvantitet 100 mg
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,7491
Formel vikt 424.32
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
RUO– Endast forskningsanvändning