Läs mer
Pirenzepine Dihydrochloride Monohydrate, LoGiCal
Beskrivning
Pirenzepine Dihydrochloride Monohydrate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pirenzepine Dihydrochloride Monohydrate |
| CAS | 2242504-48-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Pirenzepine Dihydrochloride Monohydrate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H21 N5 O2 . 2 Cl H . H2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Pirenzepine dihydrochloride monohydrate, 11-[(4-Methylpiperazin-1-yl)acetyl]-5,11-dihydro-6 H-pyrido[2,3-b][1,4 ]benzodiazepin-6-one dihydrochloride monohydrate |
| InChI formel | InChI=1 S/C19H21N5O2.2 ClH.H2O/c1-22-9-11-23(12-10-22)13-17(25)24-16-7-3-2-5-14(16)19(26)21-15-6-4-8-20-18(15)24;;;/h2-8 H,9-13H2,1H3,(H,21,26);2*1 H;1H2 |
| LEDER | O.Cl.Cl.CN1CCN(CC(=O)N2c3ccccc3C(=O)Nc4cccnc24)CC1 |
| IUPAC-namn | 11-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetyl]-5 H-pyrido[2,3-b][1,4 ]benzodiazepin-6-one;hydrate;dihydrochloride |
| Visa mer |