Läs mer
Pirenzepin, dihydroklorid, TRC
Produktkod. 30422284
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30422284 5 g
1 options
Produktkod. 30422284 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP5085005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pirenzepine','Dihydrochloride
CAS 29868-97-1
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C19 H21 N5 O2 . 2 Cl H
Kvantitet 5 g
Synonym 6H-Pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-one','5,11-dihydro-11-[2-(4-methyl-1-piperazinyl)acetyl]-','hydrochloride (1:2), 6H-Pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-one','5,11-dihydro-11-[(4-methyl-1-piperazinyl)acetyl]-','dihydrochloride (8CI,9CI), 5,11-Dihydro-11-[(4-methyl-1-piperazinyl)acetyl]-6H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-one dihydrochloride, Duogastral, Durapirenz, Gasteril, Gastricur, Gastrozepin, L-S 519, LS 519Cl2, LS 59Cl2, Leblon, Maghen, Pirenzepine dihydrochloride, Pirenzepine hydrochloride, Renzepin, Tabe, Ulcosan, Ulcuforton
InChI formel InChI=1S/C19H21N5O2.2ClH/c1-22-9-11-23(12-10-22)13-17(25)24-16-7-3-2-5-14(16)19(26)21-15-6-4-8-20-18(15)24;;/h2-8H,9-13H2,1H3,(H,21,26);2*1H
LEDER Cl.Cl.CN1CCN(CC(=O)N2c3ccccc3C(=O)Nc4cccnc24)CC1
IUPAC-namn 11-[2-(4-metylpiperazin-1-yl)acetyl]-5H-pyrido[2,3-b][1,4]bensodiazepin-6-one; Dihydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 424.32
Formel vikt 423.1229