missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Piretanide-d4 (Major), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Piretanide-d4 (Major) |
| CAS | 1246816-90-9 |
| Molekylformel | C17H14D4N2O5S |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 3-(Aminosulfonyl)-4-phenoxy-5-(1-pyrrolidinyl-d4)benzoic Acid, Arelix-d4, Arlix-d4, Diumax-d4, Eurelix-d4, HOE 118-d4, S 73-4118-d4, Tauliz-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18N2O5S/c18-25(22,23)15-11-12(17(20)21)10-14(19-8-4-5-9-19)16(15)24-13-6-2-1-3-7-13/h1-3,6-7,10-11H,4-5,8-9H2,(H,20,21)(H2,18,22,23)/i8D2,9D2 |
| LEDER | [2H]C1([2H])CCC([2H])([2H])N1c2cc(cc(c2Oc3ccccc3)S(=O)(=O)N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-phenoxy-3-sulfamoyl-5-(2,2,5,5-tetradeuteriopyrrolidin-1-yl)benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 366.42 |
| Formel vikt | 366.1187 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?