Läs mer
Piretanide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Piretanide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18N2O5S/c18-25(22,23)15-11-12(17(20)21)10-14(19-8-4-5-9-19)16(15)24-13-6-2-1-3-7-13/h1-3,6-7,10-11H,4-5,8-9H2,(H,20,21)(H2,18,22,23) |
| Formel vikt | 362.0936 |
| Procent renhet | >95% |