Läs mer
Piretanide, TRC
Produktkod. 17914485
Change view
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Packungsgröße:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
17914485 5 mg -
17904165 1 mg -
17910675 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17914485 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP5087005MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55837-27-9
Molekylformel C17 H18 N2 O5 S
Molekylvikt (g/mol) 362.4
Synonym Piretanide, 4-Phenoxy-3-(pyrrolidin-1-yl)-5-sulfamoylbenzoic acid
IUPAC-namn 4-phenoxy-3-pyrrolidin-1-yl-5-sulfamoylbenzoic acid
LEDER NS(=O)(=O)c1cc(cc(N2CCCC2)c1Oc3ccccc3)C(=O)O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Piretanide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C17H18N2O5S/c18-25(22,23)15-11-12(17(20)21)10-14(19-8-4-5-9-19)16(15)24-13-6-2-1-3-7-13/h1-3,6-7,10-11H,4-5,8-9H2,(H,20,21)(H2,18,22,23)
Formel vikt 362.0936
Procent renhet >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.