Läs mer
Pirfenidone, MedChemExpress
Beskrivning
Pirfenidone (AMR69) is an antifibrotic agent that attenuates CCL2 and CCL12 production in fibrocyte cells. Pirfenidone has growth-inhibitory effect and reduces TGF-β2 protein levels in human glioma cell lines. Pirfenidone also has anti-inflammatory activities.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pirfenidone |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 53179-13-8 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 500 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C12H11NO |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | AMR69 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (539.90 mM) ∣H2O : 16.67 mg/mL (90.00 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |