Läs mer
Pirfenidone, Mikromol™
Produktkod. 30052322
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30052322 250 mg
1 options
Produktkod. 30052322 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3925.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Pirfenidon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pirfenidone
CAS 53179-13-8
Analyt- eller komponentnamn Pirfenidone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H11 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Pirfenidone, 5-Methyl-N-phenyl-2-1H-pyridone
InChI formel InChI=1S/C12H11NO/c1-10-7-8-12(14)13(9-10)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3
LEDER CC1=CN(C(=O)C=C1)c2ccccc2
IUPAC-namn 5-metyl-1-fenylpyridin-2-ett
Molekylvikt (g/mol) 185.22
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 185,0841 g/mol
Visa mer Visa mindre
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.