Läs mer
Pirfenidone, Mikromol™
Beskrivning
Pirfenidon
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pirfenidone |
| CAS | 53179-13-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Pirfenidone |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C12 H11 N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Pirfenidone, 5-Methyl-N-phenyl-2-1H-pyridone |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11NO/c1-10-7-8-12(14)13(9-10)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3 |
| LEDER | CC1=CN(C(=O)C=C1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 5-metyl-1-fenylpyridin-2-ett |
| Visa mer |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?