Läs mer
Tocris Bioscience™ Pirfenidone
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18762794
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18762794 10 mg
18702784 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18762794 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 1093/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1800.00 SEK
    1698.90 SEK / 10mg
    Save 101.10 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Antifibrotic agent; regulates cytokine levels in vivo
Antifibrotic agent, effective in models of pulmonary and lung fibrosis. Inhibits collagen production and fibroblast proliferation. Regulates cytokine levels following oral administration in vivo. Potent scavenger of free radicals and inhibitor of lipid peroxidation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53179-13-8
Molekylformel C12H11NO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pirfenidone
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 185.23
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 185.226