Läs mer
Piribedil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Piribedil |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18N4O2/c1-4-17-16(18-5-1)20-8-6-19(7-9-20)11-13-2-3-14-15(10-13)22-12-21-14/h1-5,10H,6-9,11-12H2 |
| Formel vikt | 298.143 |