Läs mer
Pirimikarb-d6 (dimetyl-d6-karbamoyl), CDN
Produktkod. 30320315
Change view
Kvantitet:
0.005 g
0.01 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30320315 0.005 g
30319692 0.01 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30320315 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND78220.005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Upptäck 4000+ högkvalitativa deutererade compounds, som skickas direkt från lager för snabbhet. Vi erbjuder många unika API:er, inklusive aktiva läkemedelsingredienser, nitrosaminer, aminosyror, steroider, gaser, bekämpningsmedel och fettsyror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pirimicarb D6 (dimethylcarbamate D6)
CAS 1015854-66-6
Molekylformel C11 2H6 H12 N4 O2
Kvantitet 0.005 g
InChI formel InChI=1 S/C11H18N4O2/c1-7-8(2)12-10(14(3)4)13-9(7)17-11(16)15(5)6/h1-6H3/i5D3,6D3
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])N(C(=O)Oc1nc(nc(C)c1C)N(C)C)C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-namn [2-(dimetylamino)-5,6-dimetylpyrimidin-4-yl] N,N-bis(trideuteriometyl)karbamat
Molekylvikt (g/mol) 244.32
Formel vikt 244,1806 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% kemisk renhet