Läs mer
Pirimicarb-d6, TRC
Produktkod. 30422554
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30422554 1 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30422554 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP5087691MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pirimicarb D6 (dimethylcarbamate D6)
CAS 1015854-66-6
Molekylformel C11 2H6 H12 N4 O2
Kvantitet 1 mg
Synonym Carbamic acid','N,N-di(methyl-d3)-','2-(dimethylamino)-5,6-dimethyl-4-pyrimidinyl ester (ACI), 2-(Dimethylamino)-5,6-dimethyl-4-pyrimidinyl N,N-di(methyl-d3)carbamate (ACI), Pirimicarb-d6, N,N-Di(methyl-d3)carbamic acid 2-(dimethylamino)-5,6-dimethyl-4-pyrimidinyl ester, Pirimicarb D6 (dimethylcarbamate D6)
InChI formel InChI=1S/C11H18N4O2/c1-7-8(2)12-10(14(3)4)13-9(7)17-11(16)15(5)6/h1-6H3/i5D3,6D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])N(C(=O)Oc1nc(nc(C)c1C)N(C)C)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn [2-(dimetylamino)-5,6-dimetylpyrimidin-4-yl] N,N-bis(trideuteriometyl)karbamat
Molekylvikt (g/mol) 244.32
Formel vikt 244.1806