Läs mer
Pirimicarb-desmethyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pirimicarb-desmethyl |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16N4O2/c1-6-7(2)12-9(11-3)13-8(6)16-10(15)14(4)5/h1-5H3,(H,11,12,13) |
| Formel vikt | 224.1273 |
| Procent renhet | >95% |