Läs mer
Pirimifos-metyl, 90 %, TRC
Produktkod. 30133547
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133547 10 g
18040050 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30133547 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP50878010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29232-93-7
Molekylformel C11 H20 N3 O3 P S
Molekylvikt (g/mol) 305.33
Synonym 4-Pyrimidinol, 2-(diethylamino)-6-methyl-, O-ester with O,O-dimethyl phosphorothioate (8CI), 2-Diethylamino-6-methylpyrimidin-4-yl dimethyl phosphorothionate, 2-Diethylamino-6-methylpyrimidine-4-yl dimethyl phosphorothionate, Actellic, Actellic 25EC, Actellic 50, Actellic 50E, Actellic 50EC, Actellic Polvo, Actellic Powder, Blex, Dominator, ENT 27699Gc, Methyl pyrimiphos, Methylpirimiphos, Methylpyrimifos, O-[2-(Diethylamino)-6-methyl-4-pyrimidinyl] O,O-dimethyl phosphorothioate, Orafon, PP 511, Pirimiphos M, Pirimiphos Me, Pirimiphos methyl, Piritione, Plant Protection PP 511, Pyrimidine phosphate, Pyrimiphos methyl, Rotator, Silosan, Tomahawk, VUCHT 388
IUPAC-namn 4-dimetoxyfosfentiotyroloxi-N,N-dietyl-6-metylpyrimidin-2-amin
LEDER CCN(CC)c1nc(C)cc(OP(=S)(OC)OC)n1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pirimiphos-methyl
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C11H20N3O3PS/c1-6-14(7-2)11-12-9(3)8-10(13-11)17-18(19,15-4)16-5/h8H,6-7H2,1-5H3
Formel vikt 305.0963