missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Pirinixic acid, MedChemExpress

Produktkod. 16477248
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
250 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16477248 10 mg -
16467216 100 mg 100mg
16459865 250 mg -
16443267 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16477248 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16995

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Pirinixic acid (Wy-14643) is a potent agonist of PPARα, with EC50s of 0.63 μM, 32 μM for murine PPARα and PPARγ, and 5.0 μM, 60 μM, 35 μM for human PPARα, PPARγ and PPARδ, respectively.

Pirinixic acid (Wy-14643) is a potent agonist of PPARα, with EC50s of 0.63 μM, 32 μM for murine PPARα and PPARγ, and 5.0 μM, 60 μM, 35 μM for human PPARα, PPARγ and PPARδ, respectively.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Pirinixic acid
Fysisk form Powder
CAS 50892-23-4
Färg Off-White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H14ClN3O2S
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
Synonym Wy-14643
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (308.83 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
LEDER O=C(O)CSC1=NC(NC2=CC=CC(C)=C2C)=CC(Cl)=N1
Molekylvikt (g/mol) 323.8
Formel vikt 323.8
Procent renhet 98.72%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.