missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Pirmenol hydrochloride, MedChemExpress

Produktkod. 16464456
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16464456 100 mg
16435907 5 mg
16419726 50 mg
16403178 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16464456 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100795A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Pirmenol hydrochloride inhibits IK.ACh by blocking muscarinic receptors. The IC50 of Pirmenol for inhibition of Carbachol-induced IK.ACh is 0.1 μM.

Pirmenol hydrochloride inhibits IK.ACh by blocking muscarinic receptors. The IC50 of Pirmenol for inhibition of Carbachol-induced IK.ACh is 0.1 μM.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Pirmenol hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 61477-94-9
Färg Off-White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H31ClN2O
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Cl-845 (±)-Pirmenol hydrochlorid
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (333.38 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC(C1=CC=CC=C1)(CCCN2[C@@H](C)CCC[C@H]2C)C3=CC=CC=N3.Cl[H]
Molekylvikt (g/mol) 374.95
Formel vikt 374.95
Procent renhet 95.63%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.