Läs mer
Piroctone olamin, Thermo Scientific™
Produktkod. 17700639 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17700639 1 g
17710639 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17700639 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 468820010
Specifikationer
Alfa vektor PIROCTONEOLAMINE
Kemiskt namn eller material Piroctone olamine
CAS 68890-66-4
Smältpunkt 130°C to 138°C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Conforms
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C14 H23 N O2 . C2 H7 N O
MDL-nummer 01690792
Kvantitet 1 g
Merck Index XIII 7585
Molekylvikt (g/mol) 298.46
Fysisk form Kristallint pulver