Läs mer
Piromidsyra, Mikromol™
Produktkod. 17951926
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17951926 100 mg
1 options
Produktkod. 17951926 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3453.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Piromidsyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Piromidic Acid
CAS 19562-30-2
Analyt- eller komponentnamn Piromidic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H16 N4 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 8-Ethyl-5,8-dihydro-5-oxo-2-(1-pyrrolidinyl)pyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid, 5,8-Dihydro-8-ethyl-5-oxo-2-pyrrolidinopyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid, 8-Ethyl-5,8-dihydro-5-oxo-2-pyrrolidinopyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid, Bactramyl, Enterol, Gastrurol, NSC 291120, PD 93, Panacid, Piromidic acid, Pirudal, Purim, Pyromidic acid, Reelon, Septural, Uropir
InChI formel InChI=1S/C14H16N4O3/c1-2-17-8-10(13(20)21)11(19)9-7-15-14(16-12(9)17)18-5-3-4-6-18/h7-8H,2-6H2,1H3,(H,20,21)
LEDER CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cnc(nc12)N3CCCC3
IUPAC-namn 8-etyl-5-oxo-2-pyrrolidin-1-ylpyrido[2,3-d]pyrimidin-6-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 288.3
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 288,1222 g/mol