Läs mer
Piromidsyra, TRC
Produktkod. 30138423
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138423 100 mg
17961525 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30138423 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP509500100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19562-30-2
Molekylformel C14 H16 N4 O3
Molekylvikt (g/mol) 288.3
Synonym 8-Ethyl-5,8-dihydro-5-oxo-2-(1-pyrrolidinyl)pyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid, 5,8-Dihydro-8-ethyl-5-oxo-2-pyrrolidinopyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid, 8-Ethyl-5,8-dihydro-5-oxo-2-pyrrolidinopyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid, Bactramyl, Enterol, Gastrurol, NSC 291120, PD 93, Panacid, Piromidic acid, Pirudal, Purim, Pyromidic acid, Reelon, Septural, Uropir
IUPAC-namn 8-etyl-5-oxo-2-pyrrolidin-1-ylpyrido[2,3-d]pyrimidin-6-karboxylsyra
LEDER CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cnc(nc12)N3CCCC3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Piromidic Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H16N4O3/c1-2-17-8-10(13(20)21)11(19)9-7-15-14(16-12(9)17)18-5-3-4-6-18/h7-8H,2-6H2,1H3,(H,20,21)
Formel vikt 288.1222
Procent renhet >95%