Läs mer
Piroxicam 1,0 mg/ml i metanol, LoGiCal
Beskrivning
Piroxicam 1,0 mg/ml i metanol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Piroxicam |
| CAS | 36322-90-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Piroxicam |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C15 H13 N3 O4 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 2 H-1,2-Benzothiazine-3-carboxamide, 4-hydroxy-2-methyl-N-2-pyridinyl-, 1,1-dioxide, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(2-pyridyl)-2 H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide, Artroxicam, Baxo, Bruxicam, CHF 1251, CP 16171, Caliment, Dispercam, Doblexan, Dolibid, Erazon, Felden gel, Feldene, Feldene Melt, Feloxin, Felvin 20, Felxicam, Flogobene, Geldene, Improntal, Larapam, Laxidene, Maxvin, NSC 666076, Neoxicam, Nkoyo piroxicam, Pirkam, Piroflex, Piroftal, Piroxicam, Piroxidine, Pixicam, Pyroxycam, Reudene, Rheugesic, Riacen, Roxicam, Roxiden, Sasulen, Solocalm, Uphaxicam, Zunden, Zydis, Feldene Zydis, Feldoral, Feledene, Flogosan, Murupe, Nesprex-DT, Piroxitas-DT |
| InChI formel | InChI=1 S/C15H13N3O4S/c1-18-13(15(20)17-12-8-4-5-9-16-12)14(19)10-6-2-3-7-11(10)23(18,21)22/h2-9,19 H,1H3,(H,16,17,20) |
| LEDER | CN1C(=C(O)c2ccccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ccccn3 |
| IUPAC-namn | 4-hydroxy-2-metyl-1,1-dioxo-N-pyridin-2-yl-1λ^{6},2-benzotiazin-3-karboxamid |
| Visa mer |