Läs mer
Piroxicam-D3 0.1 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Produktkod. 30462713
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30462713 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0084.8002
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Piroxicam-d3
CAS 942047-64-5
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylformel C15 2H3 H10 N3 O4 S
Kvantitet 1 mL
Synonym 4-Hydroxy-2-methyl-d3-N-(2-pyridyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide, Piroxicam-d3
InChI formel InChI=1S/C15H13N3O4S/c1-18-13(15(20)17-12-8-4-5-9-16-12)14(19)10-6-2-3-7-11(10)23(18,21)22/h2-9,19H,1H3,(H,16,17,20)/i1D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])N1C(=C(O)c2ccccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ccccn3
IUPAC-namn 4-hydroxy-1,1-dioxo-N-pyridin-2-yl-2-(trideuteriomethyl)-1λ^{6},2-benzothiazine-3-carboxamide
Molekylvikt (g/mol) 334.36
Formel vikt 334.0815 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.