Läs mer
Piroxicam-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Piroxicam-d3 |
| CAS | 942047-64-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C15 2H3 H10 N3 O4 S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4-Hydroxy-2-methyl-d3-N-(2-pyridyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide, Piroxicam-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13N3O4S/c1-18-13(15(20)17-12-8-4-5-9-16-12)14(19)10-6-2-3-7-11(10)23(18,21)22/h2-9,19H,1H3,(H,16,17,20)/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N1C(=C(O)c2ccccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ccccn3 |
| IUPAC-namn | 4-hydroxy-1,1-dioxo-N-pyridin-2-yl-2-(trideuteriomethyl)-1λ^{6},2-benzothiazine-3-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 334.36 |
| Visa mer |