Läs mer
Piroxicam EP Förorening H, Mikromol™
Produktkod. 17953486
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17953486 25 mg
17971116 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17953486 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0084.060025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Piroxicam EP Förorening H
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide
CAS 24683-21-4
Analyt- eller komponentnamn Ethyl 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C11 H11 N O5 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Ethyl 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, Piroxicam Imp. H (EP), Piroxicam Impurity H
InChI formel InChI=1S/C11H11NO5S/c1-2-17-11(14)9-10(13)7-5-3-4-6-8(7)18(15,16)12-9/h3-6,12-13H,2H2,1H3
LEDER CCOC(=O)C1=C(O)c2ccccc2S(=O)(=O)N1
IUPAC-namn etyl 4-hydroxy-1,1-dioxo-2H-1λ^{6},2-bensotiazin-3-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 269.27
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 269.0358 g/mol