Läs mer
Piroxicam EP Förorening H, Mikromol™
Produktkod. 17971116
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17971116 100 mg
17953486 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17971116 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0084.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Piroxicam EP Förorening H
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide
CAS 24683-21-4
Analyt- eller komponentnamn Ethyl 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C11 H11 N O5 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Ethyl 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, Piroxicam Imp. H (EP), Piroxicam Impurity H
InChI formel InChI=1S/C11H11NO5S/c1-2-17-11(14)9-10(13)7-5-3-4-6-8(7)18(15,16)12-9/h3-6,12-13H,2H2,1H3
LEDER CCOC(=O)C1=C(O)c2ccccc2S(=O)(=O)N1
IUPAC-namn etyl 4-hydroxy-1,1-dioxo-2H-1λ^{6},2-bensotiazin-3-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 269.27
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 269,0358 g/mol