Läs mer
Piroxicam
Description
Piroxicam är en effektiv och potent hämmare av prostaglandinsyntes samt en hämmare av Cox-1 och Cox-2. Studier visar att Piroxicam blockerar frisättningen av blodplätts-ADP och hämmar Cox-1 mer potent än Cox-2.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Piroxicam är en effektiv och potent hämmare av prostaglandinsyntes samt en hämmare av Cox-1 och Cox-2. Studier visar att Piroxicam blockerar frisättningen av blodplätts-ADP och hämmar Cox-1 mer potent än Cox-2.
Löslighet
Löslig i vatten, etanol, kloroform, etylacetat.
Anteckningar
Förvara bort från starka oxiderande medel. Håll behållaren tätt stängd. Förvara i svala, torra förhållanden i väl förseglade behållare.
Spécification
Spécification
| Kemiskt namn eller material | Piroxicam |
| Färg | Gult |
| Kvantitet | 1 g |
| UN-nummer | UN2811 |
| Merck Index | 14,7506 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten, etanol, kloroform, etylacetat. |
| Formel vikt | 331.35 |
| Fysisk form | Pulver |
Sécurité et traitement
- Piroxicam
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- H301-Giftigt vid förtäring.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- MIXTURE LIST-Contain: Piroxicam
RUO– Endast forskningsanvändning
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.