Läs mer
Piroxicam
Beskrivning
Piroxicam är en effektiv och potent hämmare av prostaglandinsyntes samt en hämmare av Cox-1 och Cox-2. Studier visar att Piroxicam blockerar frisättningen av blodplätts-ADP och hämmar Cox-1 mer potent än Cox-2.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Piroxicam är en effektiv och potent hämmare av prostaglandinsyntes samt en hämmare av Cox-1 och Cox-2. Studier visar att Piroxicam blockerar frisättningen av blodplätts-ADP och hämmar Cox-1 mer potent än Cox-2.
Löslighet
Löslig i vatten, etanol, kloroform, etylacetat.
Anteckningar
Förvara bort från starka oxiderande medel. Håll behållaren tätt stängd. Förvara i svala, torra förhållanden i väl förseglade behållare.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Piroxicam |
| Färg | Gult |
| Kvantitet | 10 g |
| UN-nummer | UN2811 |
| Merck Index | 14,7506 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten, etanol, kloroform, etylacetat. |
| Formel vikt | 331.35 |
| Fysisk form | Pulver |
RUO– Endast forskningsanvändning