Läs mer
Piroxicam, TRC
Produktkod. 30409504
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30409504 5 g
1 options
Produktkod. 30409504 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP5100005G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Piroxicam
CAS 36322-90-4
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C15 H13 N3 O4 S
Kvantitet 5 g
Synonym 4-Hydroxy-2-methyl-N-(2-pyridyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide, Artroxicam, Baxo, Bruxicam, CHF 1251, CP 16171, Caliment, Dispercam, Doblexan, Dolibid, Erazon, Felden gel, Feldene, Feldene Melt, Feldene Zydis, Feldoral, Feledene, Feloxin, Felvin 20, Felxicam, Flogobene, Flogosan, Geldene, Improntal, Larapam, Laxidene, Maxvin, Murupe, NSC 666076, Neoxicam, Nesprex-DT, Nkoyo piroxicam, Pirkam, Piroflex, Piroftal, Piroxicam, Piroxidine, Piroxitas-DT, Pixicam, Pyroxycam, Reudene, Rheugesic, Riacen, Roxicam, Roxiden, Sasulen, Solocalm, Uphaxicam, Zunden
InChI formel InChI=1S/C15H13N3O4S/c1-18-13(15(20)17-12-8-4-5-9-16-12)14(19)10-6-2-3-7-11(10)23(18,21)22/h2-9,19H,1H3,(H,16,17,20)
LEDER CN1C(=C(O)c2ccccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ccccn3
IUPAC-namn 4-hydroxy-2-metyl-1,1-dioxo-N-pyridin-2-yl-1λ^{6},2-benzotiazin-3-karboxamid
Molekylvikt (g/mol) 331.35
Formel vikt 331.0627