Läs mer
Piroxicam, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Piroxicam |
| CAS | 36322-90-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C15 H13 N3 O4 S |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 4-Hydroxy-2-methyl-N-(2-pyridyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide, Artroxicam, Baxo, Bruxicam, CHF 1251, CP 16171, Caliment, Dispercam, Doblexan, Dolibid, Erazon, Felden gel, Feldene, Feldene Melt, Feldene Zydis, Feldoral, Feledene, Feloxin, Felvin 20, Felxicam, Flogobene, Flogosan, Geldene, Improntal, Larapam, Laxidene, Maxvin, Murupe, NSC 666076, Neoxicam, Nesprex-DT, Nkoyo piroxicam, Pirkam, Piroflex, Piroftal, Piroxicam, Piroxidine, Piroxitas-DT, Pixicam, Pyroxycam, Reudene, Rheugesic, Riacen, Roxicam, Roxiden, Sasulen, Solocalm, Uphaxicam, Zunden |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13N3O4S/c1-18-13(15(20)17-12-8-4-5-9-16-12)14(19)10-6-2-3-7-11(10)23(18,21)22/h2-9,19H,1H3,(H,16,17,20) |
| LEDER | CN1C(=C(O)c2ccccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ccccn3 |
| IUPAC-namn | 4-hydroxy-2-metyl-1,1-dioxo-N-pyridin-2-yl-1λ^{6},2-benzotiazin-3-karboxamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 331.35 |
| Visa mer |