Läs mer
Pirozadil, MedChemExpress
Produktkod. 16495537
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16495537 5 mg
16482526 25 mg
16462798 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16495537 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100144
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Pirozadil is a hypolipidemic agent.
Pirozadil is a hypolipidemic agent.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pirozadil
CAS 54110-25-7
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H29NO10
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (118.48 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(OCC1=CC=CC(COC(C2=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C2)=O)=N1)C3=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C3
Molekylvikt (g/mol) 527.52
Formel vikt 527.52
Procent renhet 98.31%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism