Läs mer
Pirprofen, TRC
Produktkod. 30135426
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135426 250 mg
30012364 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30135426 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP510600250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 31793-07-4
Molekylformel C13 H14 Cl N O2
Molekylvikt (g/mol) 251.71
Synonym Benzeneacetic acid, 3-chloro-4-(2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)-alpha-methyl-, Hydratropic acid, 3-chloro-4-(3-pyrrolin-1-yl)- (8CI), 3-Chloro-4-(2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)-alpha-methylbenzeneacetic acid, (+/-)-Pirprofen, 2-[3-Chloro-4-(2,5-dihydropyrrol-1-yl)-phenyl]propanoic acid, 2-[3-Chloro-4-(3-pyrrolin-1-yl)phenyl]propionic acid, 3-Chloro-4-(3-pyrrolin-1-yl)hydratropic acid, Pirprofen, Racemic pirprofen, Rangasil 400, Rengasil, Seflenyl, Su 21524
IUPAC-namn 2-[3-klor-4-(2,5-dihydropyrrol-1-yl)fenyl]propansyra
LEDER CC(C(=O)O)c1ccc(N2CC=CC2)c(Cl)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pirprofen
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C13H14ClNO2/c1-9(13(16)17)10-4-5-12(11(14)8-10)15-6-2-3-7-15/h2-5,8-9H,6-7H2,1H3,(H,16,17)
Formel vikt 251.0713