missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pirquinozol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pirquinozol |
| CAS | 65950-99-4 |
| Molekylformel | C11H9N3O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2-(Hydroxymethyl)pyrazolo[1,5-c]quinazolin-5(6H)-one, SQ 13847 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9N3O2/c15-6-7-5-10-8-3-1-2-4-9(8)12-11(16)14(10)13-7/h1-5,15H,6H2,(H,12,16) |
| LEDER | OCc1cc2c3ccccc3NC(=O)n2n1 |
| IUPAC-namn | 2-(hydroxymethyl)-6H-pyrazolo[1,5-c]quinazolin-5-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.21 |
| Formel vikt | 215.0695 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?