Läs mer
Hecht Karl™ Kolvringar
Produktkod. 10499401
Change view
Storlek:
10 till 100ml
2000 ml
250 till 1000 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
10499401 10 till 100ml
10135331 2000 ml
10227621 250 till 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10499401 Leverantör Hecht Karl™ Leverantörsnummer 41914001
I lager
Specifikationer
Material Kork
För användning med (utrustning) Rundbottnade flaskor
Antal per förpackning 1 vardera
Kvantitet 1 vardera
Storlek 10 till 100ml
Produkttyp Kolvring