Läs mer
Hecht Karl™ Kolvringar
Storlek:
10 till 100ml
2000 ml
250 till 1000 ml
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kolvring |
| Material | Kork |
| För användning med (utrustning) | Rundbottenflaskor 10– 100 ml |
| Antal per förpackning | 1 vardera |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Storlek | 10 till 100ml |