Beskrivning
- Piston springs provide resistance for controlled piston movement, return the piston to its original position after dispensing
- Ensure precision by offering consistent tactile feedback
- Available in various Volume Capacity and color code
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med | Pipettes |
| Material | Stainless Steel |
| Typ | Piston |
| Volym (metrisk) | 5 ml |
| För användning med (utrustning) | Pipette Tips |
| Kvantitet | 1 Pk. |