Läs mer
Piston Syphon Pump with Polyethylene Suction Tube
För användning med (utrustning):
Up to 205 L Drums
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
A selection of polyethylene pumps. They can be used either as a pump or in syphoning mode. For safely dispensing liquids from containers ranging from 5 L up to 205 L drums
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 Each |
| Typ | Piston Syphon Pump |
| För användning med (applikation) | For safely dispensing liquids from containers ranging from 5 L up to 205 L drums. |
| För användning med (utrustning) | Up to 205 L Drums |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.