Läs mer
BRAND™ Kolvhuvuden för Titrette™ Burett på flaska
Produktkod. 15683987 Handla allt Brand Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
50 ml Titrette flasklocksburett
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
15683987 50 ml Titrette flasklocksburett Varje
1 options
Produktkod. 15683987 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 707532
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    557.00 SEK
    531.91 SEK / Paket med 1
    Save 25.09 SEK
    4% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Byt ut kolven till Titrette™ lätt i labbet.
  • Passar alla serienummerintervall
  • Finns för 10, 25 eller 50 ml Titrette™ Burett med flaska
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kolvhuvud
För användning med (utrustning) 50 ml Titrette flasklocksburett
Kvantitet 1 st