missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pitavastatin Calcium, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pitavastatin Calcium |
| CAS | 147526-32-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | 2 C25 H23 F N O4 . Ca |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (3R,5S,6E)-7-[2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinyl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic Acid Calcium Salt (2:1), 6-Heptenoic acid','7-[2-cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinyl]-3,5-dihydroxy-','calcium salt (2:1)','[S-[R*,S*-(E)]]-, (E)-(3R,5S)-7-[2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)quinolin-3-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoic acid hemicalcium salt, Flovas, Livalo, NK 104, NK 104 (acid), Pitava, Pitava 1, Pitavastatin calcium, Pitavastatin hemicalcium |
| InChI formel | InChI=1S/2C25H24FNO4.Ca/c2*26-17-9-7-15(8-10-17)24-20-3-1-2-4-22(20)27-25(16-5-6-16)21(24)12-11-18(28)13-19(29)14-23(30)31;/h2*1-4,7-12,16,18-19,28-29H,5-6,13-14H2,(H,30,31);/q;;+2/p-2/b2*12-11+;/t2*18-,19-;/m11./s1 |
| LEDER | [Ca+2].O[C@H](C[C@H](O)\C=C\c1c(nc2ccccc2c1c3ccc(F)cc3)C4CC4)CC(=O)[O-].O[C@H](C[C@H](O)\C=C\c5c(nc6ccccc6c5c7ccc(F)cc7)C8CC8)CC(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | calcium;(E,3R,5S)-7-[2-cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)quinolin-3-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 880.98 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?