Läs mer
Pitavastatin-d5 Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pitavastatin-d5 Sodium Salt |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C25H18D5FNNaO4 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | (3R,5S,6E)-7-[2-(Cyclopropyl-d5)-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinyl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic Acid Sodium Salt, (+)-(3R,5S,6E)-7-[2-(Cyclopropyl-d5)-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolyl] -3,5-dihydroxy-6-heptenoic Acid Sodium Salt, NK 104-d5 Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C25H24FNO4.Na/c26-17-9-7-15(8-10-17)24-20-3-1-2-4-22(20)27-25(16-5-6-16)21(24)12-11-18(28)13-19(29)14-23(30)31;/h1-4,7-12,16,18-19,28-29H,5-6,13-14H2,(H,30,31);/q;+1/p-1/b12-11+;/t18-,19-;/m1./s1/i5D2,6D2,16D; |
| LEDER | O[C@@H](C[C@@H](O)CC(O[Na])=O)/C=C/C1=C(C2=CC=C(F)C=C2)C3=C(C=CC=C3)N=C1C4([2H])C([2H])([2H])C4([2H])[2H] |
| Molekylvikt (g/mol) | 448.47 |
| Procent renhet | >95 |