Läs mer
Pitavastatin Ketolactone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pitavastatin Ketolactone |
| CAS | 2245811-13-4 |
| Molekylformel | C25H20FNO3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H20FNO3/c26-17-9-7-15(8-10-17)24-20-3-1-2-4-22(20)27-25(16-5-6-16)21(24)12-11-19-13-18(28)14-23(29)30-19/h1-4,7-12,16,19H,5-6,13-14H2/b12-11+/t19-/m1/s1 |
| LEDER | O=C(CC(O1)=O)C[C@H]1/C=C/C2=C(C3=CC=C(C=C3)F)C4=C(C=CC=C4)N=C2C5CC5 |
| IUPAC-namn | (S,E)-6-(2-(2-cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)quinolin-3-yl)vinyl)dihydro-2H-pyran-2,4(3H)-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 401.44 |
| Formel vikt | 401.14 |