Läs mer
Caframo™ Propellrar med lutande blad, endast blad
Produktkod. 12997116
Diameter (metrisk):
3,8 cm
Inkluderar:
8 mm hål, ställskruv
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12997116
Brand: Caframo™ A521
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Brett urval av propellrar med lutande blad i rostfritt stål för användning med Caframo™ och Fisherbrand™ Överliggande omrörare och axlar
  • Elektropolerat rostfritt stål 316L
  • Kemiskt inert och korrosionsbeständigt 316L rostfritt stål
  • För låg skjuvning, hög pumpkapacitet från topp till botten
  • Uppskalningsfördel om propeller används i produktionen
Beställningsinfo
Skaft säljs separat
Specifikationer
Diameter (metrisk) 3,8 cm
För användning med (utrustning) Caframo™ Overhead omrörare
Inkluderar 8 mm hål, ställskruv
Typ Propeller med lutande blad
Material Elektropolerat rostfritt stål (316L)