Läs mer
Pitolisant hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Pitolisant hydrochloride is a potent and selective nonimidazole inverse agonist at the recombinant human histamine H3 receptor (Ki=0.16 nM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pitolisant hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 903576-44-3 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H27Cl2NO |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | Ciproxidine BF 2649 |
| Löslighetsinformation | H2O : 100 mg/mL (300.92 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 43 mg/mL (129.40 mM) |
| Visa mer |