Läs mer
Pitolisant, MedChemExpress
Beskrivning
Pitolisant is a potent and selective nonimidazole inverse agonist at the recombinant human histamine H3 receptor (Ki=0.16 nM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pitolisant |
| Fysisk form | Liquid |
| CAS | 362665-56-3 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H26ClNO |
| Synonym | Tiprolisant |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (338.01 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | ClC1=CC=C(CCCOCCCN2CCCCC2)C=C1 |
| Visa mer |