Läs mer
Pitolisant, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pitolisant |
| CAS | 362665-56-3 |
| Molekylformel | C17 H26 Cl N O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Piperidine','1-[3-[3-(4-chlorophenyl)propoxy]propyl]-, 1-[3-[3-(4-Chlorophenyl)propoxy]propyl]piperidine, 3-(4-Chlorophenyl)propyl 3-piperidinopropyl ether, Pitolisant |
| InChI formel | InChI=1S/C17H26ClNO/c18-17-9-7-16(8-10-17)6-4-14-20-15-5-13-19-11-2-1-3-12-19/h7-10H,1-6,11-15H2 |
| LEDER | Clc1ccc(CCCOCCCN2CCCCC2)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-[3-[3-(4-chlorophenyl)propoxy]propyl]piperidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 295.847 |
| Formel vikt | 295.17 |