Läs mer
PITPNC1 Antibody, PerCP, R&D Systems™
Produktkod. 18604622 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Förpackningsstorlek
18604622 0.1ml
1 options
Produktkod. 18604622 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP297834PCP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
PITPNC1 Polyclonal specifically detects PITPNC1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin)/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Produkttyp Antibody
Produktlinje Novus