missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pivalic acid-d9, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pivalic acid-d9 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O2/c1-5(2,3)4(6)7/h1-3H3,(H,6,7)/i1D3,2D3,3D3 |
| Formel vikt | 111.1246 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?